Stampa…
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905405-1G OR905405-250MG
APOSOR905405-1GEA 482 EUR
APOSOR905405-1G APOSOR905405-250MG
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Formula: C₆H₉Cl₂N₃
Peso molecolare: 194,600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457576
CAS Number: 157327-51-0