Stampa…
Methyl-6-methylpicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
OR905393-100G OR905393-25G OR905393-5G
APOSOR905393-100GEA 277 EUR
APOSOR905393-100G APOSOR905393-25G APOSOR905393-5G
Methyl-6-methylpicolinate 98%
Methyl-6-methylpicolinate
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203670
CAS Number: 13602-11-4