Stampa…
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905389-100MG OR905389-1G OR905389-250MG
APOSOR905389-100MGEA 161 EUR
APOSOR905389-100MG APOSOR905389-1G APOSOR905389-250MG
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formula: C10H14ClN
Peso molecolare: 183,6800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026775
CAS Number: 861368-85-6