Stampa…
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-1H-benzimidazole
OR905351-1G OR905351-5G
APOSOR905351-1GEA 49.5 EUR
APOSOR905351-1G APOSOR905351-5G
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole 95%
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022684
CAS Number: 1848-84-6