Stampa…
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine
OR905328-1G OR905328-250MG
APOSOR905328-1GEA 437 EUR
APOSOR905328-1G APOSOR905328-250MG
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂
Peso molecolare: 198,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11696438
CAS Number: 46006-95-5