Stampa…
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905297-1G OR905297-5G
APOSOR905297-1GEA 115 EUR
APOSOR905297-1G APOSOR905297-5G
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₉H₅NS
Peso molecolare: 159,2077 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751294
CAS Number: 55219-11-9