Stampa…
7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905295-100MG OR905295-1G OR905295-250MG OR905295-5G
APOSOR905295-100MGEA 0 EUR
APOSOR905295-100MG APOSOR905295-1G APOSOR905295-250MG APOSOR905295-5G
7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine 95%
7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Formula: C₅H₄N₄O
Peso molecolare: 136,1115 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234378
CAS Number: 13877-55-9