Stampa…
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905271-1G OR905271-250MG
APOSOR905271-1GEA 807 EUR
APOSOR905271-1G APOSOR905271-250MG
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₂H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665229
CAS Number: 299426-84-9