Stampa…
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905257-10G OR905257-1G OR905257-5G
APOSOR905257-10GEA 757 EUR
APOSOR905257-10G APOSOR905257-1G APOSOR905257-5G
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,2400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663444
CAS Number: 72216-05-8