Stampa…
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905251-1G OR905251-250MG
APOSOR905251-1GEA 155 EUR
APOSOR905251-1G APOSOR905251-250MG
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine
Formula: C₉H₁₂N₂Si
Peso molecolare: 176,2900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258881
CAS Number: 216309-28-3