Stampa…
4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905248-1G OR905248-250MG
APOSOR905248-1GEA 242 EUR
APOSOR905248-1G APOSOR905248-250MG
4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
4-Aminomethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 194,6600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861486
CAS Number: 1095661-17-8