Stampa…
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905214-1G OR905214-250MG OR905214-5G
APOSOR905214-1GEA 256 EUR
APOSOR905214-1G APOSOR905214-250MG APOSOR905214-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propionic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propionic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969921
CAS Number: 796845-56-2