Stampa…
7-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905208-1G OR905208-250MG
APOSOR905208-1GEA 350 EUR
APOSOR905208-1G APOSOR905208-250MG
7-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
7-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027036
CAS Number: 1000340-51-1