Stampa…
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905192-1G OR905192-250MG
APOSOR905192-1GEA 91.5 EUR
APOSOR905192-1G APOSOR905192-250MG
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₅H₅ClN₂O
Peso molecolare: 144.5600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955650
CAS Number: 101079-62-3