2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR905191-1G
OR905191-250MG
APOSOR905191-1GEA
265
EUR
APOSOR905191-1G
APOSOR905191-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine
Formula:
C₆H₃ClN₂S Peso molecolare: 170,6194 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13193436 CAS Number: 884860-63-3 |