Stampa…
Creatinine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR905165-1KG OR905165-250G
APOSOR905165-1KGEA 437 EUR
APOSOR905165-1KG APOSOR905165-250G
Creatinine 95+%
Creatinine
Formula: C₄H₇N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059730
CAS Number: 60-27-5