Stampa…
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905114-100MG OR905114-1G OR905114-250MG
APOSOR905114-100MGEA 21.5 EUR
APOSOR905114-100MG APOSOR905114-1G APOSOR905114-250MG
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263244
CAS Number: 1000341-51-4