Stampa…
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905054-1G OR905054-250MG
APOSOR905054-1GEA 464 EUR
APOSOR905054-1G APOSOR905054-250MG
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine
Formula: C₆H₁₀N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 89488-74-4