Stampa…
2-Bromoisobutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905022-100G OR905022-500G
APOSOR905022-100GEA 24.4 EUR
APOSOR905022-100G APOSOR905022-500G
2-Bromoisobutyric acid 95%
2-Bromoisobutyric acid
Formula: C₄H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004168
CAS Number: 2052-01-9