Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905007-1G
OR905007-250MG
APOSOR905007-1GEA
68.3
EUR
APOSOR905007-1G
APOSOR905007-250MG
Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Methyl-6-cyanopicolinate
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07367924 CAS Number: 98436-83-0 |