Stampa…
4-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-DELTA4-tetrahydrophthalic Anhydride
OR905006-1G OR905006-5G
APOSOR905006-1GEA 205 EUR
APOSOR905006-1G APOSOR905006-5G
4-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride 95%
4-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023106
CAS Number: 3425-89-6