Stampa…
1,2,4-Triazolo 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9050-100G OR9050-1KG OR9050-500G
APOSOR9050-100GEA 30.6 EUR
APOSOR9050-100G APOSOR9050-1KG APOSOR9050-500G
1,2,4-Triazolo 97%
1,2,4-Triazolo
Formula: C₂H₃N₃
Punto di ebollizione: 260 °C
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005228
CAS Number: 288-88-0
EINECS: 206-022-9