3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904953-100MG
OR904953-1G
OR904953-250MG
APOSOR904953-100MGEA
56.7
EUR
APOSOR904953-100MG
APOSOR904953-1G
APOSOR904953-250MG
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile
Formula:
C5H3ClN4 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10697784 CAS Number: 17231-50-4 |