Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904952-100MG OR904952-1G OR904952-250MG
APOSOR904952-100MGEA 183 EUR
APOSOR904952-100MG APOSOR904952-1G APOSOR904952-250MG
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine 95%
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999142
CAS Number: 1209289-08-6