Stampa…
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904930-1G OR904930-250MG
APOSOR904930-1GEA 194 EUR
APOSOR904930-1G APOSOR904930-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176716
CAS Number: 1166828-13-2