Stampa…
4-Indanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-inden-4-ol
OR904926-1G OR904926-250MG OR904926-5G
APOSOR904926-1GEA 66.9 EUR
APOSOR904926-1G APOSOR904926-250MG APOSOR904926-5G
4-Indanol 97%
4-Indanol
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053431
CAS Number: 1641-41-4