Stampa…
Ethyl-3-bromopropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromopropanoate
OR904910-100G OR904910-1KG OR904910-500G
APOSOR904910-100GEA 68.4 EUR
APOSOR904910-100G APOSOR904910-1KG APOSOR904910-500G
Ethyl-3-bromopropionate 97%
Ethyl-3-bromopropionate
Formula: C₅H₉BrO₂
Peso molecolare: 181,03 g/mol
Punto di ebollizione: 135…136 °C
Densità: 1,412 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000251
CAS Number: 539-74-2