Stampa…
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR904891-100G OR904891-25G
APOSOR904891-100GEA 95.7 EUR
APOSOR904891-100G APOSOR904891-25G
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782182
CAS Number: 30273-47-3