Stampa…
Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904870-10G OR904870-1G OR904870-5G
APOSOR904870-10GEA 452 EUR
APOSOR904870-10G APOSOR904870-1G APOSOR904870-5G
Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Methyl-2-bromoisovalerate
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 26330-51-8