4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Isocyanomethyl)-4-methoxybenzene
OR904817-1G
OR904817-250MG
APOSOR904817-1GEA
1260
EUR
APOSOR904817-1G
APOSOR904817-250MG
4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
4-Methoxybenzyl isocyanide
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147,173 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02664572 CAS Number: 1197-58-6 |