Stampa…
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9048-5G OR9048-25G
APOSOR9048-5GEA 92.8 EUR
APOSOR9048-5G APOSOR9048-25G
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179451
CAS Number: 101251-09-6