Stampa…
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904797-1G OR904797-250MG
APOSOR904797-1GEA 684 EUR
APOSOR904797-1G APOSOR904797-250MG
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C8H12N2O
Peso molecolare: 152,1937 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07186448
CAS Number: 1001020-17-2