Stampa…
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904781-10G OR904781-1G OR904781-5G
APOSOR904781-10GEA 258 EUR
APOSOR904781-10G APOSOR904781-1G APOSOR904781-5G
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
Peso molecolare: 156,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999770
CAS Number: 56962-12-0