Stampa…
Methyl quinoxaline-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904780-1G OR904780-250MG
APOSOR904780-1GEA 105 EUR
APOSOR904780-1G APOSOR904780-250MG
Methyl quinoxaline-5-carboxylate 95%
Methyl quinoxaline-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19703859
CAS Number: 6924-71-6