Stampa…
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-methylthiophene-3-carboxylate
OR904776-1G OR904776-5G
APOSOR904776-1GEA 85.8 EUR
APOSOR904776-1G APOSOR904776-5G
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₀O₂S
Peso molecolare: 170,2300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698267
CAS Number: 19432-66-7