Stampa…
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904770-10G OR904770-1G OR904770-5G
APOSOR904770-10GEA 224 EUR
APOSOR904770-10G APOSOR904770-1G APOSOR904770-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₃H₄BrN₃
Peso molecolare: 161,9900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109756
CAS Number: 16681-72-4