Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904769-1G OR904769-25G OR904769-5G
APOSOR904769-1GEA 24.4 EUR
APOSOR904769-1G APOSOR904769-25G APOSOR904769-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159635
CAS Number: 25016-12-0