Stampa…
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid
OR904765-1G OR904765-250MG
APOSOR904765-1GEA 546 EUR
APOSOR904765-1G APOSOR904765-250MG
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid 98%
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formula: C7H6ClNO3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 88912-22-5