3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904762-1G
OR904762-250MG
APOSOR904762-1GEA
203
EUR
APOSOR904762-1G
APOSOR904762-250MG
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile
Formula:
C₅HCl₂N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16621820 CAS Number: 35857-93-3 |