Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904722-1G OR904722-250MG
APOSOR904722-1GEA 217 EUR
APOSOR904722-1G APOSOR904722-250MG
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Formula: C₇H₉N₃
Peso molecolare: 135,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062758
CAS Number: 35808-40-3