Stampa…
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904676-10G OR904676-1G OR904676-5G
APOSOR904676-10GEA 902 EUR
APOSOR904676-10G APOSOR904676-1G APOSOR904676-5G
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061050
CAS Number: 104395-86-0