Stampa…
4-Amino-3,5-xylenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3,5-dimethylphenol
OR904670-100G OR904670-25G OR904670-5G
APOSOR904670-100GEA 695 EUR
APOSOR904670-100G APOSOR904670-25G APOSOR904670-5G
4-Amino-3,5-xylenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,1800 g/mol
Punto di fusione: 181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01741459
CAS Number: 3096-70-6