4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904656-1G
OR904656-250MG
APOSOR904656-1GEA
328
EUR
APOSOR904656-1G
APOSOR904656-250MG
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Formula:
C₁₂H₈N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02664880 CAS Number: 169036-66-2 |