Stampa…
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)acetic acid
OR904643-1G OR904643-250MG
APOSOR904643-1GEA 408 EUR
APOSOR904643-1G APOSOR904643-250MG
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955795
CAS Number: 19167-98-7