Stampa…
2,3-Dihydroxynaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904617-100G OR904617-500G
APOSOR904617-100GEA 40.1 EUR
APOSOR904617-100G APOSOR904617-500G
2,3-Dihydroxynaphthalene 98%
2,3-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di fusione: 162…164 °C
Flash Pt: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004073
CAS Number: 92-44-4