Stampa…
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904583-1G OR904583-25G OR904583-5G
APOSOR904583-1GEA 24.4 EUR
APOSOR904583-1G APOSOR904583-25G APOSOR904583-5G
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055023
CAS Number: 54300-08-2