1-Pyridin-2-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904571-1G
OR904571-250MG
APOSOR904571-1GEA
684
EUR
APOSOR904571-1G
APOSOR904571-250MG
1-Pyridin-2-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-2-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02665150 CAS Number: 383135-91-9 |