Stampa…
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904563-250MG OR904563-5G
APOSOR904563-250MGEA 0 EUR
APOSOR904563-250MG APOSOR904563-5G
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate 97%
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
Formula: C₂₈H₅₂N₄O₈
Punto di fusione: 88…93 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02259697
CAS Number: 137076-54-1