Stampa…
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904526-1G OR904526-250MG
APOSOR904526-1GEA 683 EUR
APOSOR904526-1G APOSOR904526-250MG
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665151
CAS Number: 186801-36-5