2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904498-1G
OR904498-5G
APOSOR904498-1GEA
104
EUR
APOSOR904498-1G
APOSOR904498-5G
2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
2-Bromo-6-cyanopyrazine
Formula:
C₅H₂BrN₃ Peso molecolare: 183,9900 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11109800 CAS Number: 859064-02-1 |